Learn More
Abeba™ Arrow 38200 Shoes
Antistatic with heel patch microfiber. Sanitized™ treated.
Marca:  Abeba™ 38200/37
Codice prodotto. 15621138
  • 81.75€ / 1 paio
Spedizione stimata: 14-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRA
  • Smooth leather white
  • Slip resistance PU/PU outsole sole
  • Sanitized treated
  • ESD dissipative according to DIN EN 61340
  • Heel strap foldable, adjustable
  • Microfiber heel patch
  • Lining microfiber, respiration absorbing
Specifica
Specifica
CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRA
Microfiber
37
Polyurethane
White
Leather
Slip-resistant
38200
Titolo del prodotto
Abeba™ Arrow 38200 Shoes > Size: 37