Learn More
Abeba™ Arrow 38200 Shoes
Antistatic with heel patch microfiber. Sanitized™ treated.
81.75€
Specifica
Certificazione/Conformità | CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRA |
---|---|
Colore | White |
Materiale rivestimento interno | Microfiber |
Materiale | Leather |
Caratteristiche suola | Slip-resistant |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
15611138
|
Abeba™
38200/36 |
36 |
81.75€
1 paio |
Spedizione stimata: 05-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15621138
|
Abeba™
38200/37 |
37 |
81.75€
1 paio |
Spedizione stimata: 05-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15631138
|
Abeba™
38200/38 |
38 |
81.75€
1 paio |
Spedizione stimata: 05-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15641138
|
Abeba™
38200/39 |
39 |
81.75€
1 paio |
Spedizione stimata: 05-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15651138
|
Abeba™
38200/40 |
40 |
81.75€
1 paio |
Spedizione stimata: 05-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15661138
|
Abeba™
38200/41 |
41 |
81.75€
1 paio |
Spedizione stimata: 05-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15671138
|
Abeba™
38200/42 |
42 |
81.75€
1 paio |
Spedizione stimata: 05-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15681138
|
Abeba™
38200/43 |
43 |
81.75€
1 paio |
Spedizione stimata: 05-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15691138
|
Abeba™
38200/44 |
44 |
81.75€
1 paio |
Spedizione stimata: 05-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15601148
|
Abeba™
38200/45 |
45 |
81.75€
1 paio |
Spedizione stimata: 05-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15611148
|
Abeba™
38200/46 |
46 |
81.75€
1 paio |
Spedizione stimata: 05-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15621148
|
Abeba™
38200/47 |
47 |
81.75€
1 paio |
Spedizione stimata: 05-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Descrizione
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRA
- Smooth leather white
- Slip resistance PU/PU outsole sole
- Sanitized treated
- ESD dissipative according to DIN EN 61340
- Heel strap foldable, adjustable
- Microfiber heel patch
- Lining microfiber, respiration absorbing
Specifica
CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRA | |
Microfiber | |
Slip-resistant | |
38200 |
White | |
Leather | |
Polyurethane |
Titolo del prodotto
Abeba™ Arrow 38200 Shoes