Learn More
Abeba™ Arrow 38210 Shoes
Antistatic with heel patch microfiber. Sanitized™ treated.
81.75€
Specifica
Certificazione/Conformità | CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRA |
---|---|
Colore | Black |
Materiale rivestimento interno | Microfiber |
Materiale | Leather |
Caratteristiche suola | Slip-resistant |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
15681148
|
Abeba™
38210/36 |
36 |
81.75€
1 paio |
Spedizione stimata: 06-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15691148
|
Abeba™
38210/37 |
37 |
81.75€
1 paio |
Spedizione stimata: 06-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15601158
|
Abeba™
38210/38 |
38 |
81.75€
1 paio |
Spedizione stimata: 06-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15611158
|
Abeba™
38210/39 |
39 |
81.75€
1 paio |
Spedizione stimata: 30-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15621158
|
Abeba™
38210/40 |
40 |
81.75€
1 paio |
Spedizione stimata: 06-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15631158
|
Abeba™
38210/41 |
41 |
81.75€
1 paio |
Spedizione stimata: 06-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15641158
|
Abeba™
38210/42 |
42 |
81.75€
1 paio |
Spedizione stimata: 06-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15651158
|
Abeba™
38210/43 |
43 |
81.75€
1 paio |
Spedizione stimata: 06-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15661158
|
Abeba™
38210/44 |
44 |
81.75€
1 paio |
Spedizione stimata: 23-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15671158
|
Abeba™
38210/45 |
45 |
81.75€
1 paio |
Spedizione stimata: 06-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15681158
|
Abeba™
38210/46 |
46 |
81.75€
1 paio |
Spedizione stimata: 06-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15691158
|
Abeba™
38210/47 |
47 |
81.75€
1 paio |
Spedizione stimata: 06-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Descrizione
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRA
- Smooth leather
- Black
- Slip resistance PU/PU outsole sole
- Sanitized treated
- ESD dissipative according to DIN EN 61340
- Heel strap foldable, adjustable
- Microfiber heel patch
- Lining microfiber, respiration absorbing
Specifica
CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRA | |
Microfiber | |
Slip-resistant | |
38210 |
Black | |
Leather | |
Polyurethane |
Titolo del prodotto
Abeba™ Arrow 38210 Shoes