Learn More
Thermo Scientific™ ART™ Barrier Extended Length Pipette Tips
GREENER_CHOICE
I puntali per pipette per rack incernierati con barriera ART™ Thermo Scientific™ consentono un pipettaggio accurato e costante grazie alla chiusura ermetica in caso di esposizione a potenziali contaminanti.
Marca:  Thermo Scientific™ 2079-HR
83.06 EUR valido fino al 2025-05-18
Usa il codice promo "24096" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15113636
  • 139.00€ / pezzi 768
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
A differenza dei normali puntali con filtro, i puntali per pipette in rack con coperchio incernierato Thermo Scientific™ ART™ si sigillano quando vengono esposti a potenziali contaminanti. I puntali di ricarica per pipette si inseriscono saldamente nei rack incernierati a basso impatto ambientale riutilizzabili, mentre i coperchi possono essere utilizzati sia incernierati che staccabili. Il fermo previene i rischi di contaminazione garantendo la sterilità dei puntali e consente un utilizzo semplice e rapido con una sola mano. I rack incernierati ART sono disponibili a bassa ritenzione, micropoint, a lunghezza estesa e in altre opzioni speciali.
Caratteristiche:
  • Rack incernierati impilabili per risparmiare spazio in laboratorio
  • I puntali sterili sono certificati privi di RNasi, DNasi e pirogeni
Consigliato per:
  • Manipolazione di liquidi
  • Biologia molecolare
  • PCR
  • Biotecnologia
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
ART Barrier, Filtered, Sterile, Hinged Rack
Con filtro
Incolore
4.7 in.
DNase, RNase, DNA, ATP, PCR Inhibitor and Endotoxin Free
Universal Fit
ART
1000 μl
Sterile
ART Barrier
11.85 cm
Rack con coperchio incernierato
Universale
Sterile and PCR Ready
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto1326949 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data10/12/2024 Catalog Number2079-HR
Numero di lotto1324783 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data10/12/2024 Catalog Number2079-HR
Numero di lotto1381692 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data17/06/2023 Catalog Number2079-HR
Numero di lotto1368047 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data16/09/2022 Catalog Number2079-HR
Numero di lotto1368046 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data06/09/2022 Catalog Number2079-HR
Offerte speciali
Offerte speciali
  • Thermo Scientific ClipTip , Thermo Scientific ART , Thermo Scientific Finnpipette , Thermo Scientific Matrix
    Unlock Precision: Top Pipettes and Tips on Promotion!
    Codice sconto: 25076
    Scade2025-06-30
  • Diversi produttori
    Use code 24096 to receive this promotion.
    Codice sconto: 24096
    Scade2025-05-16
    Offerta
    *Discount will apply to qualifying orders received by Fisher Scientific between 21/04/2025 and 16/05/2025 subject to availability of the product in stock. Promotion code must be presented at the time of order. Discount applies to the list price in effect at the time the order is received. Promotion cannot be combined with other discounts or promotions. Offer void where prohibited, licensed, or restricted by federal, state, provincial, or local laws or regulation or agency/institutional policy or if the product is no longer available in stock. Other restrictions may apply.
    Terms & Conditions Learn More
  • Diversi produttori
    Big discounts are available on a range of popular products including chemicals, lab essentials, equipment, consumables, life science and safety products.
    Codice sconto: 24155
    Scade2025-04-30
    Offerta
    *Discount will apply to qualifying orders received by Fisher Scientific between 01/03/2025 and 31/03/2025. Promotion code must be presented at the time of order. Discount applies to the list price in effect at the time the order is received. Promotion cannot be combined with other discounts or promotions. Offer void where prohibited, licensed, or restricted by federal, state, provincial, or local laws or regulation or agency/institutional policy. Other restrictions may apply.
    Terms & Conditions Vedi dettagli sulla promozione
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ ART™ Barrier Extended Length Pipette Tips > ART™ Extended Length, Barrier Pipette Tips; Volume: 1000μL; Tip Model: ART 1000 REACH; Sterility: Sterile; Unit Size: Case of 4x Packs of 8x Racks of 96 tips (3072 tips in total)
Periodo di garanzia limitato: Soggetto a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di massimo novanta (90) giorni successivi. Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni all'acquirente per utilizzare i prodotti a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.