Learn More
Thermo Scientific™ ART™ Barrier Extended Length Pipette Tips
I puntali per pipette per rack incernierati con barriera ART™ Thermo Scientific™ consentono un pipettaggio accurato e costante grazie alla chiusura ermetica in caso di esposizione a potenziali contaminanti.
Marca: Thermo Scientific™ 2080-HR
88.24 EUR valido fino al 2025-06-30
Usa il codice promo "25076" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
A differenza dei normali puntali con filtro, i puntali per pipette in rack con coperchio incernierato Thermo Scientific™ ART™ si sigillano quando vengono esposti a potenziali contaminanti. I puntali di ricarica per pipette si inseriscono saldamente nei rack incernierati a basso impatto ambientale riutilizzabili, mentre i coperchi possono essere utilizzati sia incernierati che staccabili. Il fermo previene i rischi di contaminazione garantendo la sterilità dei puntali e consente un utilizzo semplice e rapido con una sola mano. I rack incernierati ART sono disponibili a bassa ritenzione, micropoint, a lunghezza estesa e in altre opzioni speciali.
Caratteristiche:- Rack incernierati impilabili per risparmiare spazio in laboratorio
- I puntali sterili sono certificati privi di RNasi, DNasi e pirogeni
Consigliato per:
- Manipolazione di liquidi
- Biologia molecolare
- PCR
- Biotecnologia
Specifica
ART Barrier, Filtered, Sterile, Hinged Rack | |
Con filtro | |
Naturale | |
4 in. | |
DNase, RNase, DNA, ATP, PCR Inhibitor and Endotoxin Free | |
Extended Length | |
ART |
1250 μL | |
Sterile | |
ART Barrier | |
10.22 cm | |
Rack con coperchio incernierato | |
Universal Fit | |
Sterile and PCR Ready |
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Precision at Your Fingertips
Master liquid handling with ease.Codice sconto: 24122Scade: 2025-04-13
Days
8Hours
22Minutes
51Seconds
3 -
Thermo Scientific ClipTip
,
Thermo Scientific ART
,
Thermo Scientific Finnpipette
,
Thermo Scientific Matrix
Exclusive Promotion on Liquid Handling
Unlock Precision: Top Pipettes and Tips on Promotion!Codice sconto: 25076Scade: 2025-06-30
Days
86Hours
22Minutes
51Seconds
3
Periodo di garanzia limitato: Soggetto a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di massimo novanta (90) giorni successivi. Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni all'acquirente per utilizzare i prodotti a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.