Learn More
Thermo Scientific™ Puntali per pipetta con barriera ART™, rack incernierato
GREENER_CHOICE
I puntali per pipette per rack incernierati con barriera ART™ Thermo Scientific™ consentono un pipettaggio accurato e costante grazie alla chiusura ermetica in caso di esposizione a potenziali contaminanti.
Marca:  Thermo Scientific™ 2149P-HR
70.46 EUR valido fino al 2025-06-30
Usa il codice promo "25076" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10401755
  • 147.00€ / pezzi 960
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
A differenza dei normali puntali con filtro, i puntali per pipette in rack con coperchio incernierato Thermo Scientific™ ART™ si sigillano quando vengono esposti a potenziali contaminanti. I puntali di ricarica per pipette si inseriscono saldamente nei rack incernierati a basso impatto ambientale riutilizzabili, mentre i coperchi possono essere utilizzati sia incernierati che staccabili. Il fermo previene i rischi di contaminazione garantendo la sterilità dei puntali e consente un utilizzo semplice e rapido con una sola mano. I rack incernierati ART sono disponibili a bassa ritenzione, micropoint, a lunghezza estesa e in altre opzioni speciali.
Features:
  • Stackable hinged racks save space in your lab
  • Sterile tips are certified free from RNase, DNase and pyrogen
Recommended for:
  • Liquid Handling
  • Molecular Biology
  • PCR
  • Biotechnology
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
MicroPoint, con rack incernierato, puntale con barriera
Con filtro
ART 20P
5.07cm
Rack con coperchio incernierato
Universale
Sterile and PCR Ready
20 µl
Sterile
2in.
Privi di RNasi, DNasi, DNA, ATP, carico biologico, endotossine, pirogeni e inibitori di PCR
Universal Fit
ART
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Puntali per pipetta con barriera ART™, rack incernierato > ART™ Barrier Pipette Tips; Volume: 20μL; Tip Model: ART 20; Tip style: MicroPoint; Sterility: Sterile; Unit Size: Case of 5 x Packs of 10 x Racks of 96 tips (4800 tips in total)
Periodo di garanzia limitato: Soggetti a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di massimo (90) novanta giorni. Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.