Learn More
Thermo Scientific™ Puntali per pipetta con barriera ART™, rack incernierato
I puntali per pipette per rack incernierati con barriera ART™ Thermo Scientific™ consentono un pipettaggio accurato e costante grazie alla chiusura ermetica in caso di esposizione a potenziali contaminanti.
Marca: Thermo Scientific™ 2070-HR
70.07 EUR valido fino al 2025-06-30
Usa il codice promo "25076" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
A differenza dei normali puntali con filtro, i puntali per pipette in rack con coperchio incernierato Thermo Scientific™ ART™ si sigillano quando vengono esposti a potenziali contaminanti. I puntali di ricarica per pipette si inseriscono saldamente nei rack incernierati a basso impatto ambientale riutilizzabili, mentre i coperchi possono essere utilizzati sia incernierati che staccabili. Il fermo previene i rischi di contaminazione garantendo la sterilità dei puntali e consente un utilizzo semplice e rapido con una sola mano. I rack incernierati ART sono disponibili a bassa ritenzione, micropoint, a lunghezza estesa e in altre opzioni speciali.
Features:- Stackable hinged racks save space in your lab
- Sterile tips are certified free from RNase, DNase and pyrogen
Recommended for:
- Liquid Handling
- Molecular Biology
- PCR
- Biotechnology
Specifica
ART Barrier, Filtered, Sterile, Rack | |
Con filtro | |
Naturale | |
2.3 in. | |
DNase, RNase, DNA, ATP, PCR Inhibitor and Endotoxin Free | |
Universal Fit | |
ART |
300 μL | |
Sterile | |
ART Barrier | |
5.84 cm | |
In rack | |
Universal Fit | |
Sterile and PCR Ready |
Offerte speciali
-
Thermo Scientific ClipTip
,
Thermo Scientific ART
,
Thermo Scientific Finnpipette
,
Thermo Scientific Matrix
Exclusive Promotion on Liquid Handling
Unlock Precision: Top Pipettes and Tips on Promotion!Codice sconto: 25076Scade: 2025-06-30
Periodo di garanzia limitato: Soggetti a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di massimo (90) novanta giorni. Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.