Learn More
Thermo Scientific™ Puntali per pipette a bassa ritenzione con barriera ART™
Eliminate sample retention with these specially designed pipette tips.
Marca: Thermo Scientific™ 2069-05
86.32 EUR valido fino al 2025-06-30
Usa il codice promo "25076" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Get Thermo Scientific™ ART™ Barrier Low-Retention Pipette Tips, which are specifically designed for eliminating sample retention within the pipette tip.
- La superficie interna è altamente idrofobica, per incrementare la riproducibilità e la precisione dei campioni
- I puntali extra trasparenti consentono di visualizzare agevolmente i campioni
- I puntali vengono sigillati se esposti a potenziali contaminanti
- Certificati apirogeni, esenti da RNasi, DNasi, ATP ed endotossine
Specifica
ART 200, Filtered, Sterile, Rack | |
Con filtro | |
Trasparente | |
ART 200 | |
In rack | |
Rack, 10 x 96 | |
Sterile and PCR Ready |
200 µl | |
Sterile | |
Not Autoclavable | |
Certificati apirogeni, esenti da RNasi, DNasi, ATP ed endotossine | |
Punta micro, bassa ritenzione, Micro Point | |
ART |
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Puntali per pipette a bassa ritenzione con barriera ART™ > ART 200, 200uL