Learn More
AS 19, Thermo Scientific™ Codice prodotto.: 15466269
AS 19, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15466269
10 mg
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Codice prodotto. 15466269
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J64218.MA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
A potent 5-HT7 receptor agonist
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico AS 19
CAS 1000578-26-6
Colore Yellow
Formula molecolare C18H25N3
Numero MDL MFCD08669663
Quantità 10 mg
Sinonimo as-19 drug, d0x9ys, 2s-+-5-1,3,5-trimethylpyrazol-4-yl-2-dimethylamino tetralin, 2s-n,n-dimethyl-5-1,3,5-trimethylpyrazol-4-yl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-2-amine
InChI Key BTTOYOKCLDAHHO-HNNXBMFYSA-N
SMILES CC1=C(C(=NN1C)C)C2=C3CCC(CC3=CC=C2)N(C)C
IUPAC Name (2S)-N,N-dimethyl-5-(1,3,5-trimethylpyrazol-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-2-amine
Molecular Weight (g/mol) 283.419
PubChem CID 23642275
Peso formulazione 283.41
Forma fisica Oil
Titolo del prodotto
AS 19, Thermo Scientific™ >