Learn More
Abeba™ Autoclavable Clogs 39600
Antistatic and autoclavable at 121°C. High slip resistance.
Marca: Abeba™ 39600/38
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRC
- Autoclavable, sterilisable special material
- White
- Slip resistance outsole sole
- ESD dissipative according to DIN EN 61340
- Heel strap foldable, adjustable
- DOUBLE SIZES, please use even size when placing your order (36, 38, 40, 42, 44, 46)
Specifica
CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRC | |
38 | |
39600 |
White | |
Slip-resistant |
Titolo del prodotto
Abeba™ Autoclavable Clogs 39600 > Size: 38