Learn More
Abeba™ Autoclavable Clogs 39600
Antistatic and autoclavable at 121°C. High slip resistance.
49.63€ - 66.45€
Specifica
Certificazione/Conformità | CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRC |
---|---|
Colore | White |
Caratteristiche suola | Slip-resistant |
Stile | 39600 |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
15601238
|
Abeba™
39600/36 |
36 |
66.45€
1 paio |
Spedizione stimata: 15-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15621238
|
Abeba™
39600/38 |
38 |
66.45€
1 paio |
Spedizione stimata: 30-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15631238
|
Abeba™
39600/39 |
39 | N/A | N/A | N/A | |||||
15641238
|
Abeba™
39600/40 |
40 |
66.45€
1 paio |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
15651238
|
Abeba™
39600/41 |
41 | N/A | N/A | N/A | |||||
15661238
|
Abeba™
39600/42 |
42 |
66.45€
1 paio |
Spedizione stimata: 15-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15681238
|
Abeba™
39600/44 |
44 |
66.45€
1 paio |
Spedizione stimata: 15-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15691238
|
Abeba™
39600/45 |
45 |
64.50€
1 paio |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
15601248
|
Abeba™
39600/46 |
46 |
64.50€
1 paio |
Spedizione stimata: 02-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Descrizione
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRC
- Autoclavable, sterilisable special material
- White
- Slip resistance outsole sole
- ESD dissipative according to DIN EN 61340
- Heel strap foldable, adjustable
- DOUBLE SIZES, please use even size when placing your order (36, 38, 40, 42, 44, 46)
Specifica
CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRC | |
White | |
Slip-resistant | |
39600 |
Titolo del prodotto
Abeba™ Autoclavable Clogs 39600