Learn More
Abeba™ Autoclavable Clogs 9620
Antistatic and autoclavable at 121°C. High slip resistance.
Marca: Abeba™ 9620/43
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRC
- Autoclavable, sterilisable special material
- Green
- Antistatic
- Heel strap foldable, adjustable
- DOUBLE SIZES, please use even size when placing your order (36, 38, 40, 42, 44, 46)
Specifica
CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRC | |
Green | |
43 | |
9620 |
Suggerimenti di prodotto
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Titolo del prodotto
Abeba™ Autoclavable Clogs 9620 > Size: 43