Learn More
UVP Tubi UV di ricambio
Per lampade UV da 8 W.
Marca:  UVP 34-0042-01
Codice prodotto. 11798231
  • 51.55€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
For use with 8w UV lamps.
  • Per l'impiego con lampade UV da 8 W
Specifica
Specifica
8 W
302 nm
Crosslinker CL-1000M, transilluminatore TMW-20 e da banco e lampada UV serie EL
Tubo di ricambio UV
Titolo del prodotto
UVP Tubi UV di ricambio > Midrange 302nm