Learn More
Abeba™ Autoclavable Clogs 9630
Antistatic and autoclavable at 121°C. High slip resistance.
Marca: Abeba™ 9630/44
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRA
- Autoclavable, sterilisable special material
- Orange
- Antistatic
- Heel strap foldable, adjustable
- DOUBLE SIZES, please use even size when placing your order (36, 38, 40, 42, 44, 46)
Specifica
CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRA | |
Orange | |
44 | |
9630 |
Titolo del prodotto
Abeba™ Autoclavable Clogs 9630 > Size: 44