Learn More
Abeba™ Autoclavable Clogs 9630
Antistatic and autoclavable at 121°C. High slip resistance.
58.20€ - 61.65€
Specifica
Certificazione/Conformità | CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRA |
---|---|
Colore | Orange |
Stile | 9630 |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
15683268
|
Abeba™
9630/36 |
36 |
61.65€
1 paio |
Spedizione stimata: 06-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15693268
|
Abeba™
9630/37 |
37 |
61.65€
1 paio |
Spedizione stimata: 06-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15603278
|
Abeba™
9630/38 |
38 |
58.20€
1 paio |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
15613278
|
Abeba™
9630/39 |
39 |
61.65€
1 paio |
Spedizione stimata: 28-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15623278
|
Abeba™
9630/40 |
40 |
61.65€
1 paio |
Spedizione stimata: 06-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15633278
|
Abeba™
9630/41 |
41 |
61.65€
1 paio |
Spedizione stimata: 06-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15643278
|
Abeba™
9630/42 |
42 |
61.65€
1 paio |
Spedizione stimata: 28-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15653278
|
Abeba™
9630/43 |
43 |
61.65€
1 paio |
Spedizione stimata: 28-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15663278
|
Abeba™
9630/44 |
44 |
61.65€
1 paio |
Spedizione stimata: 06-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15673278
|
Abeba™
9630/45 |
45 |
61.65€
1 paio |
Spedizione stimata: 28-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15683278
|
Abeba™
9630/46 |
46 |
61.65€
1 paio |
Spedizione stimata: 06-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Descrizione
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRA
- Autoclavable, sterilisable special material
- Orange
- Antistatic
- Heel strap foldable, adjustable
- DOUBLE SIZES, please use even size when placing your order (36, 38, 40, 42, 44, 46)
Specifica
CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRA | |
Orange | |
9630 |
Titolo del prodotto
Abeba™ Autoclavable Clogs 9630