Learn More
BRAND™ Sacchetti in polipropilene sterilizzabili in autoclave
In polipropilene o poliammide. I sacchi per smaltimento autoclavabili BRAND™ sono destinati alla raccolta di articoli monouso. Sacchi in polipropilene autoclavabili a 121°C. Sacchi in poliammide autoclavabili a 134°C o sterilizzabili con aria calda a 180°C
Marca: BRAND™ 759705
14.45 EUR valido fino al 2025-07-11
Usa il codice promo "25721" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
For collection of disposable items after use. Caution! Risk of injury: Never put sharp objects such as needles into plastic bags.- Bags must be open during sterilization.
- Polypropylene bags autoclavable at 121°C
- Polyamide bags autoclavable at 134°C or can be sterilized with hot air at 180°C
Specifica
300 mm | |
200 mm | |
Autoclavaggio di articoli per lo smaltimento | |
Polipropilene |
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Back to the Lab Summer Semester
Save up to 94% on Teaching Lab EssentialsCodice sconto: 25721Scade: 2025-05-01
nuova offerta Save Now