Learn More
JP Selecta™ MED 20 Vertical Autoclave
Used for Sterilization. JP Selecta™ MED 20 Vertical Autoclave has stainless steel external case and top.
Marca:  JP Selecta™ 4001757
Codice prodotto. 11976019
  • 7990.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 07-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Made of AISI 304 stainless steel
  • Stainless steel chamber and lid, with easy opening
  • Incoloy special stainless steel heater element, which provides long life, low corrosion and high temperatures resistance
  • Automatic atmospheric purge
  • Safety device to prevent lid opening
  • Starting main switch
  • Rear Part: Mains source, Two fuse carriers, Safety thermostat
  • Side Part: Drain outlet, Steam and drainage selective valve
Specifica
Specifica
380 mm
410 mm
Autoclave, Vertical
41 kg
41 kg
2500 w
20 L
MED 20
121°C to 134°C
2500 w
1 Ea.
380 mm
Titolo del prodotto
JP Selecta™ MED 20 Vertical Autoclave > Capacity: 20L