Learn More
Thermo Scientific™ Automation Tips for Beckman™ Liquid Handling Systems with AP96 Dispense Head
GREENER_CHOICE
Increase pipetting performance with Thermo Scientific™ Sterile Pipette Tips for Beckman™ Liquid Handling Systems through the superior tip straightness and low %CV.
Marca:  Thermo Scientific™ 919-021
814.82 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "24288" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11801733
  • 899.00€ / pezzi 4800
Spedizione stimata: 03-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Increase pipetting performance with Thermo Scientific™ Sterile Pipette Tips for Beckman™ Liquid Handling Systems, which undergo a rigorous 15-point quality control program to ensure consistency. These automation tips provide accurate and precise performance due to superior tip straightness and a low coefficient of variation. The pipette tips are validated on the actual workstations for which they are created.
Features:
  • Available with Thermo Scientific™ ART™ filter technology, low retention and extended length
  • Lot-tested during production on actual workstation for which they are created
  • Extended length tips compatible with 96-, 384-, and 1536-deep well plates
  • Low percentage coefficient of variation (%CV)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
130 μL
Sterile
Not Autoclavable
Free of RNase, DNase, DNA, ATP, and endotoxin
Standard
4800 tips
Beckman
Con filtro
Trasparente
ISO 9001 and ISO 13485
In rack
96 tips/rack, 10 racks/pack, 5 packs/case
Beckman Coulter Liquid Handling Systems
Sterile and PCR Ready
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto1331654 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data09/12/2024 Catalog Number919-021
Numero di lotto1396324 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data02/11/2023 Catalog Number919-021
Numero di lotto1396304 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data02/11/2023 Catalog Number919-021
Numero di lotto1361718 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data19/08/2022 Catalog Number919-021
Numero di lotto1360268 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data03/06/2022 Catalog Number919-021
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Automation Tips for Beckman™ Liquid Handling Systems with AP96 Dispense Head > 919 Series; 130μ L Clear; Low Retention; Sterile; ART barrier