Learn More
Thermo Scientific™ Automation Tips for Beckman™ Liquid Handling Systems with AP96 Dispense Head
GREENER_CHOICE
Increase pipetting performance with Thermo Scientific™ Sterile Pipette Tips for Beckman™ Liquid Handling Systems through the superior tip straightness and low %CV.
Marca:  Thermo Scientific™ 919-261
249.35 EUR valido fino al 2025-04-18
Usa il codice promo "24095" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11881723
  • 504.00€ / pezzi 4800
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Increase pipetting performance with Thermo Scientific™ Sterile Pipette Tips for Beckman™ Liquid Handling Systems, which undergo a rigorous 15-point quality control program to ensure consistency. These automation tips provide accurate and precise performance due to superior tip straightness and a low coefficient of variation. The pipette tips are validated on the actual workstations for which they are created.
Features:
  • Available with Thermo Scientific™ ART™ filter technology, low retention and extended length
  • Lot-tested during production on actual workstation for which they are created
  • Extended length tips compatible with 96-, 384-, and 1536-deep well plates
  • Low percentage coefficient of variation (%CV)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
250 μl
Sterile
Not Autoclavable
Free of RNase, DNase, DNA, ATP, and endotoxin
Standard
4800 tips
Beckman
Non-filtered
Trasparente
ISO 9001 and ISO 13485
In rack
96 tips/rack, 10 racks/pack, 5 packs/case
Beckman Coulter Liquid Handling Systems
Sterile
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto1375413 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data08/12/2022 Catalog Number919-261
Numero di lotto1359319 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data31/05/2022 Catalog Number919-261
Numero di lotto1358772 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data20/05/2022 Catalog Number919-261
Numero di lotto1341823 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data23/12/2021 Catalog Number919-261
Numero di lotto1340871 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data17/12/2021 Catalog Number919-261
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Automation Tips for Beckman™ Liquid Handling Systems with AP96 Dispense Head > 919 Series; 250μ L Clear; Pre-sterilized