Learn More
Axygen™ Puntali ultra-micro Axygen™ da 20 μl
Maxymum Recovery™ allows recovery of costly samples with improved precision and accuracy
28.44€ - 385.51€
Specifica
Colore Trasparente
Dichiarazioni di pulizia DNase, RNase Free
Da utilizzare con (applicazione) Per il recupero di campioni costosi con maggiore precisione e accuratezza
Stile punta Ultramicro
Da utilizzare con (apparecchiatura) Gilson™ Pipetman™ P10, Gilson™ Pipetman™ P2, Eppendorf Pipetter
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Sterilità Formato Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Sterilità Formato Prezzo Quantità e disponibilità  
12146880
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Axygen™
T-400
Non sterile BUlk
28.44€
pezzi 1000
Spedizione stimata: 11-09-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12541368
Vedere i documenti
Axygen™
T-400
Non sterile BUlk N/A N/A N/A
12677215
Vedere i documenti
Axygen™
T-400-R-S
Sterile In rack
66.39€
pezzi 960
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
12629535
Vedere i documenti
Axygen™
T-400-R
Non sterile In rack
55.62€
pezzi 960
Spedizione stimata: 11-09-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Axygen™ Universal Tips are designed to fit a wide variety of single and multi-channel pipettors, compatible with most popular brands of pipettors. These polypropylene tips are nonpyrogenic and RNase-/DNase-free. They are available in Maxymum Recovery, beveled, nonsterile, sterile, non-filtered, and other features for specialized applications. Flexible walls and a series of internal sealing rings ensure a secure fit with less force required to load and eject.
  • RNase-/DNase-free
  • Nonpyrogenic
  • Maxymum Recovery technology for ultra-low retention
Order Info
  • Bulk: 1000 tips/pack, 20 packs/case
  • Racked: 96 tips/rack, 10 racks/pack, 5 packs/case
Specifica
Specifica
Trasparente
Per il recupero di campioni costosi con maggiore precisione e accuratezza
Gilson™ Pipetman™ P10, Gilson™ Pipetman™ P2, Eppendorf Pipetter
DNase, RNase Free
Ultramicro
Polipropilene
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Axygen™ Puntali ultra-micro Axygen™ da 20 μl