Learn More
Axygen™ 1000 μL Universal Pipetter Tips: Bevelled
Compatible with most popular brands of pipettes
Marca: Axygen™ T-1000-B
26.49 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24138" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- La smussatura ottimizzata del puntale riduce la ritenuta del campione e migliora la precisione della pipettatura
- Intervallo di volume: da 100 a 1000 μL
- In formato in stock o in rack
Specifica
Da 100 a 1000 μl | |
Blu | |
DNase, RNase, and Pyrogen free | |
Universale, Universal | |
Pipettatori singoli e multicanale |
Non sterile | |
Sì | |
BUlk | |
1,000 Tips/Pk., 5 Packs/Cs. | |
Polipropilene |
Titolo del prodotto
Axygen™ 1000 μL Universal Pipetter Tips: Bevelled > Bulk; Standard; 1-1,000 μL