Learn More
Axygen™ 1000 μL Universal Pipetter Tips: Bevelled
GREENER_CHOICE
Compatible with most popular brands of pipettes
30.97€ - 103.79€
Specifica
Volume (sistema metrico) Da 100 a 1000 μl
Autoclavabile
Dichiarazioni di pulizia DNase, RNase, and Pyrogen free
Stile punta Universale, Universal
Da utilizzare con (apparecchiatura) Pipettatori singoli e multicanale
Visualizza altre specifiche
Prodotti 8
Codice del prodotto Marca Sterilità Colore Formato Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Sterilità Colore Formato Prezzo Quantità e disponibilità  
12176870
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Axygen™
T-1000-B
Non sterile Blu BUlk
31.20€
pezzi 1000
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
12551308
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Axygen™
T-1000-B
Non sterile Blu BUlk N/A N/A N/A
12679535
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Axygen™
T-1000-B-R
Non sterile Blue In rack
77.34€
pezzi 1000
Spedizione stimata: 16-09-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12693706
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Axygen™
T-1000-B-R-S
Sterile Blue In rack
85.99€
pezzi 1000
Spedizione stimata: 16-09-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12186870
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Axygen™
T-1000-C
Non sterile Trasparente BUlk
30.97€
pezzi 1000
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12561308
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Axygen™
T-1000-C
Non sterile Trasparente BUlk N/A N/A N/A
12697215
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Axygen™
T-1000-C-R
Non sterile Trasparente In rack
74.20€
pezzi 1000
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12683706
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Axygen™
T-1000-C-R-S
Trasparente In rack
82.50€
pezzi 1000
Spedizione stimata: 16-09-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • La smussatura ottimizzata del puntale riduce la ritenuta del campione e migliora la precisione della pipettatura
  • Intervallo di volume: da 100 a 1000 μL
  • In formato in stock o in rack
Specifica
Specifica
Da 100 a 1000 μl
DNase, RNase, and Pyrogen free
Pipettatori singoli e multicanale
Universale, Universal
Polipropilene
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Axygen™ 1000 μL Universal Pipetter Tips: Bevelled