Learn More
Axygen™ Pellicole e nastri sigillanti per micropiastre
Grande risparmio e facilità di smaltimento
Marca:  Axygen™ UC-500
214.82 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24155" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11304325
  • 359.55€ / pezzi 100
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Per applicazioni che vanno dalla PCR e PCR in tempo reale a ELISA e colture cellulari, le pellicole Axygen rappresentano un modo semplice ed economico per sigillare le piastre e migliorare l'automazione. Per sigillare micropiastre multipozzetto. La pellicola sigillante resiste a temperature comprese tra -40 °C e +104 °C.
Traspirante
  • Consente uno scambio gassoso efficace per colture cellulari e batteriche, prevenendo al contempo la contaminazione
  • Per sigillare piastre per colture in polipropilene e polistirene, piastre a 96 e 384 pozzetti, comprese altre piastre per saggi
Alluminio
  • Tenuta eccezionale per piastre multipozzetto con diverse temperature e reagenti
  • Sigillatura con tappetini di compressione, pellicole e nastri durante il termociclaggio
  • Ideale per campioni fotosensibili, l'applicazione uniforme dell'adesivo garantisce una tenuta ottimale dei pozzetti
  • Perforabile, PCR-AS-200
CyclerSeal
  • L'eccezionale tenuta sull'intera piastra protegge i campioni durante il trasporto o la conservazione
  • Se utilizzata con il tappetino di compressione Axygen, questa pellicola in poliestere evita la contaminazione tra pozzetti e il cross-over nelle applicazioni PCR
AxySeal
  • A base di poliestere con applicazione uniforme di adesivo acrilico per eliminare l'effetto bordo in saggi ELISA
  • Per sigillatura di piastre con colture di tessuti, conservazione e incubazione a breve termine, trasporto e contenimento di soluzioni a rischio biologico
  • Disponibili in confezione sterile e non sterile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Polyolefin
500/Cs.
Not Available
Pellicola sigillante UltraClear
Da -80° a 104 °C
Non-sterile
100
Per applicazioni che variano dalla PCR e PCR in tempo reale a ELISA e colture cellulari, la limpidezza della pellicola consente l’analisi ottica durante la PCR in tempo reale
70μ m
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Axygen™ Pellicole e nastri sigillanti per micropiastre > Polyolefin; 97 μm; -70 °C - 100 °C; Real-Time PCR