Learn More
Axygen™ Pellicole e nastri sigillanti per micropiastre
Grande risparmio e facilità di smaltimento
40.14€ - 2690.00€
Codice del prodotto | Marca | Materiale | Product Type | Dimensioni (L x P) | Sterilità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Materiale | Product Type | Dimensioni (L x P) | Sterilità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
11326254
|
Axygen™
BF-400 |
Rayon | Pellicola sigillante traspirante | 6.02 x 3.24 pollici (153 x 82.3 mm) | Non-sterile |
99.41€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
11336254
|
Axygen™
BF-400-S |
Rayon | Pellicola sigillante traspirante | 6.02 x 3.24 pollici (153 x 82.3 mm) | Sterile | N/A | N/A | N/A | |||||
12742796
|
Axygen™
BF-400-S |
Rayon | Pellicola sigillante traspirante | 6.02 x 3.24 pollici (153 x 82.3 mm) | Sterile |
698.60€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 15-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
12623616
![]() |
Axygen™
HSF-AS-300-L |
Alluminio | Rotolo di pellicola sigillante | 115 x 500 m | Non-sterile | N/A | N/A | N/A | |||||
12633726
|
Axygen™
HSF-AS-300-P |
Aluminum | Sealing Film Roll | 78 x 610 m | Non-sterile | N/A | N/A | N/A | |||||
12613616
![]() |
Axygen™
HSF-TS-L |
Poliestere | Rotolo di pellicola sigillante CyclerSeal | 115 x 500 m | Non-sterile | N/A | N/A | N/A | |||||
12645926
|
Axygen™
HSF-TS-P |
Poliestere | CyclerSeal Sealing Film Roll | 78 x 610 m | Non-sterile | N/A | N/A | N/A | |||||
12557947
![]() |
Axygen™
MF-300 |
Litto o etilene o vinile | Pellicola termosigillante | 127.2 x 79.5 mm | Non-sterile | N/A | N/A | N/A | |||||
12577947
|
Axygen™
PCR-AS-200 |
Alluminio | Pellicola sigillante | 5.74 x 3.11 pollici (146 x 79.2 mm) | Non-sterile |
135.27€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
11380215
|
Axygen™
PCR-SP-S |
Poliestere | Pellicola sigillante AxySeal | 5,74 x 3,13in. (146 x 79,6 mm) | Sterile | N/A | N/A | N/A | |||||
12782796
|
Axygen™
PCR-SP-S |
Poliestere | Pellicola sigillante AxySeal | 5,74 x 3,13in. (146 x 79,6 mm) | Sterile |
361.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 15-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
12772796
|
Axygen™
PCR-SP |
Poliestere | Pellicola sigillante AxySeal | 5,74 x 3,13in. (146 x 79,6 mm) | Non sterile |
258.26€
pezzi 500 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
11336074
|
Axygen™
PCR-SP |
Poliestere | Pellicola sigillante AxySeal | 5,74 x 3,13in. (146 x 79,6 mm) | Non sterile | N/A | N/A | N/A | |||||
12014538
|
Axygen™
PCR-TS |
Poliestere | Pellicola sigillante CyclerSeal | 5.33 x 3.14 pollici (135.5 x 80 mm) | Non-sterile | N/A | N/A | N/A | |||||
13131824
|
Axygen™
PCR-TS |
Poliestere | Pellicola sigillante CyclerSeal | 5.33 x 3.14 pollici (135.5 x 80 mm) | Non-sterile |
334.24€
pezzi 500 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11304325
|
Axygen™
UC-500 |
Polyolefin | Pellicola sigillante UltraClear | Not Available | Non-sterile |
359.55€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
Descrizione
Per applicazioni che vanno dalla PCR e PCR in tempo reale a ELISA e colture cellulari, le pellicole Axygen rappresentano un modo semplice ed economico per sigillare le piastre e migliorare l'automazione. Per sigillare micropiastre multipozzetto. La pellicola sigillante resiste a temperature comprese tra -40 °C e +104 °C.
Traspirante
- Consente uno scambio gassoso efficace per colture cellulari e batteriche, prevenendo al contempo la contaminazione
- Per sigillare piastre per colture in polipropilene e polistirene, piastre a 96 e 384 pozzetti, comprese altre piastre per saggi
- Tenuta eccezionale per piastre multipozzetto con diverse temperature e reagenti
- Sigillatura con tappetini di compressione, pellicole e nastri durante il termociclaggio
- Ideale per campioni fotosensibili, l'applicazione uniforme dell'adesivo garantisce una tenuta ottimale dei pozzetti
- Perforabile, PCR-AS-200
- L'eccezionale tenuta sull'intera piastra protegge i campioni durante il trasporto o la conservazione
- Se utilizzata con il tappetino di compressione Axygen, questa pellicola in poliestere evita la contaminazione tra pozzetti e il cross-over nelle applicazioni PCR
- A base di poliestere con applicazione uniforme di adesivo acrilico per eliminare l'effetto bordo in saggi ELISA
- Per sigillatura di piastre con colture di tessuti, conservazione e incubazione a breve termine, trasporto e contenimento di soluzioni a rischio biologico
- Disponibili in confezione sterile e non sterile