Learn More
Axygen™ Provette per PCR Axygen™ con tappo piatto da 0.2 ml
Per blocchi da 96 pozzetti standard. Le provette per PCR Axygen™ con tappo piatto da 0.2 ml sono realizzate in polipropilene non sterile. La parete delle provette coniche è sottile e di spessore omogeneo. I tappi a tenuta assicurano i campioni e ne impediscono l'evaporazione. Disponibilità di colori assortiti.
55.25€ - 538.08€
Specifica
Certificazione/Conformità | RNase, DNase, pyrogen-free |
---|---|
Volume (sistema metrico) | 0.2 mL |
Quantità | 1000/Pk., 10Pk./Cs. |
Materiale chiusura | Polypropylene |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Standard 96-well blocks of real-time PCR instruments and thermal transfer applications |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Product Type | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Product Type | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11396044
|
Axygen™
PCR-02-B |
Blue | Thin Wall PCR Tube |
66.95€
pezzi 1000 |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11356054
|
Axygen™
PCR-02-A |
Assorted | Thin Wall PCR Tube |
68.70€
pezzi 1000 |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11376044
|
Axygen™
PCR-02-C |
Trasparente | Provetta per PCR a parete sottile |
89.35€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11306054
|
Axygen™
PCR-02-G |
Green | Thin Wall PCR Tube |
66.95€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 06-12-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11300145
|
Axygen™
PCR-02-L-C |
Trasparente | Provetta PCR Maxymum Recovery |
92.35€
pezzi 1000 |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11326054
|
Axygen™
PCR-02-R |
Red | Thin Wall PCR Tube |
66.95€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11336054
|
Axygen™
PCR-02-V |
Violet | Thin Wall PCR Tube |
66.95€
pezzi 1000 |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11346054
|
Axygen™
PCR-02-Y |
Yellow | Thin Wall PCR Tube |
66.95€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11316054
|
Axygen™
PCR-02-O |
Orange | Thin Wall PCR Tube |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
12746849
|
Axygen™
PCR-02-C |
Trasparente | Provetta per PCR a parete sottile |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
12545627
|
Axygen™
PCR-02-SP |
Spectrum | Thin Wall PCR Tube |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descripción
Designed to fit standard 96-well blocks. Axygen™ PCR Tubes with Flat Cap, 0.2m are constructed of non-sterile polypropylene. Each conical tube features thin and consistent wall thickness. Tight-fitting cap secures contents and prevents evaporation. Available in an assortment of colors.
- Provette compatibili in PCR quantitativo per una vasta gamma di strumenti Real-Time PCR
- Pareti ultra sottili e di spessore omogeneo per consentire un trasferimento termico di precisione
- Tappi a inserimento completo per una tenuta in grado di impedire l'evaporazione dei campioni
- L'opzione Maxymum Recovery™ offre una bassissima ritenzione unitamente a una resa elevata
- Certificate esenti da RNasi-/DNasi e apirogene
- Realizzate in polipropilene vergine puro al 99.9%
- Disponibili in una vasta gamma di colori per la codifica a colori
Especificaciones
RNase, DNase, pyrogen-free | |
1000/Pk., 10Pk./Cs. | |
Standard 96-well blocks of real-time PCR instruments and thermal transfer applications | |
Non-sterile | |
Flat |
0.2 mL | |
Polypropylene | |
Conical | |
Polypropylene | |
Tube |