Learn More
Axygen™ Micropiastre di conservazione
Per raccolta di campioni, camere per crescita in vitro e conservazione a lungo termine.
Marca: Axygen™ P-5ML-48-C
244.89 EUR valido fino al 2025-04-13
Usa il codice promo "24122" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Per raccolta di campioni, camere per crescita in vitro e conservazione a lungo termine.
Le piastre per saggi e a pozzetti profondi Axygen™ vengono utilizzate per la raccolta di campioni, le camere per crescita in vitro e la conservazione a lungo termine. Realizzate in polipropilene, offrono un'eccellente resistenza chimica e resistono a temperature minime di -80 °C.
Specifica
ANSI, SLAS 1-2004 | |
6 x 8 | |
Trasparente | |
5000 μL | |
Non-sterile | |
Raccolta di campioni, camere per crescita in vitro e conservazione a lungo termine | |
25/Cs. | |
-112 °F |
Standard | |
Sì | |
Polipropilene | |
48 | |
Rectangular, Conical Bottom (V-well) | |
4000 xG | |
5/Pk. | |
-80 °C |
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Precision at Your Fingertips
Master liquid handling with ease.Codice sconto: 24122Scade: 2025-04-13
-
Diversi produttori
Spotlight
Big discounts are available on a range of popular products including chemicals, lab essentials, equipment, consumables, life science and safety products.Codice sconto: 24155Scade: 2025-04-30