Learn More
Axygen™ Micropiastre di conservazione
Per raccolta di campioni, camere per crescita in vitro e conservazione a lungo termine.
Marca: Axygen™ P-DW-10ML-24-C
172.88 EUR valido fino al 2025-04-13
Usa il codice promo "24122" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Per raccolta di campioni, camere per crescita in vitro e conservazione a lungo termine.
Le piastre per saggi e a pozzetti profondi Axygen™ vengono utilizzate per la raccolta di campioni, le camere per crescita in vitro e la conservazione a lungo termine. Realizzate in polipropilene, offrono un'eccellente resistenza chimica e resistono a temperature minime di -80 °C.
Specifica
Standard | |
Sì | |
Polipropilene | |
24 | |
Square | |
4000 x g | |
5/Pk. | |
-80 °C |
4 x 6 | |
Trasparente | |
10,000 μL | |
Non-sterile | |
Raccolta di campioni, camere per crescita in vitro e conservazione a lungo termine | |
25/Cs. | |
-112 °F |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
34524017 | Certificato di qualità | 03/04/2025 | P-DW-10ML-24-C |
01525128 | Certificato di qualità | 03/04/2025 | P-DW-10ML-24-C |
32424002 | Certificato di qualità | 01/04/2025 | P-DW-10ML-24-C |
22524007 | Certificato di qualità | 13/02/2025 | P-DW-10ML-24-C |
21624016 | Certificato di qualità | 11/02/2025 | P-DW-10ML-24-C |
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Precision at Your Fingertips
Master liquid handling with ease.Codice sconto: 24122Scade: 2025-04-13
Days
9Hours
16Minutes
19Seconds
3 -
Corning Matrigel
,
Corning Biocoat
,
Corning CoolProduct
,
Corning Media Tech
,
Corning
-
Diversi produttori
Spotlight
Big discounts are available on a range of popular products including chemicals, lab essentials, equipment, consumables, life science and safety products.Codice sconto: 24155Scade: 2025-04-30
Days
26Hours
16Minutes
19Seconds
3 -
Diversi produttori
Back to the Lab Summer Semester
Save up to 94% on Teaching Lab EssentialsCodice sconto: 25721Scade: 2025-05-01
nuova offerta Save Now