Learn More
Axygen™ Micropiastre di conservazione Axygen™
Per raccolta di campioni, camere per crescita in vitro e conservazione a lungo termine.
Marca: Axygen™ P-384-120SQ-C-S
221.25 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Per raccolta di campioni, camere per crescita in vitro e conservazione a lungo termine.
Axygen™ deep well and assay plates are used for sample collection, in vitro growth chambers and long-term storage. Made of polypropylene, they offer excellent chemical resistance and will withstand temperatures down to -80°C.Specifica
ANSI, SLAS 1-2004 | |
Without Lid | |
Trasparente | |
125 μL | |
Sterile | |
Raccolta di campioni, camere per crescita in vitro e conservazione a lungo termine | |
50/Cs. | |
-112 °F |
Standard | |
16 x 24 | |
Polipropilene | |
384 | |
Square | |
4000 x g | |
5/Pk. | |
-80 °C |