Learn More
Axygen™ Micropiastre di conservazione
Per raccolta di campioni, camere per crescita in vitro e conservazione a lungo termine.
Marca: Axygen™ P-384-240SQ-C-S
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Per raccolta di campioni, camere per crescita in vitro e conservazione a lungo termine.
Le piastre per saggi e a pozzetti profondi Axygen™ vengono utilizzate per la raccolta di campioni, le camere per crescita in vitro e la conservazione a lungo termine. Realizzate in polipropilene, offrono un'eccellente resistenza chimica e resistono a temperature minime di -80 °C.
Specifica
ANSI, SLAS 1-2004 | |
Without Lid | |
Trasparente | |
240 μL | |
Sterile | |
Raccolta di campioni, camere per crescita in vitro e conservazione a lungo termine | |
50/Cs. | |
-112 °F |
Standard | |
16 x 24 | |
Polipropilene | |
384 | |
Square | |
4000 x g | |
5/Pk. | |
-80 °C |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
AXY001 Catalogue GENERAL AXYGEN FS
Dimensione file: 2.2 MB
Titolo del prodotto
Axygen™ Micropiastre di conservazione > 384-well; 240 μL; Yes; Square