Learn More
Axygen™ Micropiastre di conservazione
Per raccolta di campioni, camere per crescita in vitro e conservazione a lungo termine.
Marca: Axygen™ P-DW-11-C-S
183.51 EUR valido fino al 2025-04-13
Usa il codice promo "24122" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Per raccolta di campioni, camere per crescita in vitro e conservazione a lungo termine.
Le piastre per saggi e a pozzetti profondi Axygen™ vengono utilizzate per la raccolta di campioni, le camere per crescita in vitro e la conservazione a lungo termine. Realizzate in polipropilene, offrono un'eccellente resistenza chimica e resistono a temperature minime di -80 °C.
Specifica
ANSI, SLAS 1-2004 | |
Without Lid | |
Sì | |
Micropiastra di conservazione a 96 pozzetti profondi con fondo tondo | |
1100 μl | |
Sterile | |
Raccolta di campioni, camere per crescita in vitro e conservazione a lungo termine | |
50/Cs. | |
-112 °F |
Standard | |
8 x 12 | |
Trasparente | |
Polipropilene | |
96 | |
circolare | |
4000 x g | |
5/Pk. | |
-80 °C |
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
17824012 | Certificato di qualità | 03/04/2025 | P-DW-11-C-S |
17624026 | Certificato di qualità | 03/04/2025 | P-DW-11-C-S |
17524005 | Certificato di qualità | 15/03/2025 | P-DW-11-C-S |
17624025 | Certificato di qualità | 11/03/2025 | P-DW-11-C-S |
17424007 | Certificato di qualità | 01/03/2025 | P-DW-11-C-S |
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Precision at Your Fingertips
Master liquid handling with ease.Codice sconto: 24122Scade: 2025-04-13
-
Corning Matrigel
,
Corning Biocoat
,
Corning CoolProduct
,
Corning Media Tech
,
Corning
-
Diversi produttori
Spotlight
Big discounts are available on a range of popular products including chemicals, lab essentials, equipment, consumables, life science and safety products.Codice sconto: 24155Scade: 2025-04-30
-
Diversi produttori
Back to the Lab Summer Semester
Save up to 94% on Teaching Lab EssentialsCodice sconto: 25721Scade: 2025-05-01
nuova offerta Save Now