Learn More
Axygen™ Omogeneizzatore tissutale Axygen™
Idonei per provette da centrifuga da 1.5 e 2.0 ml
Marca:  Axygen™ PES-15-B-SI
Codice prodotto. 12649595
  • 114.53€ / pezzi 100
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • In polipropilene blu resistente e inerte
  • Confezionate singolarmente e presterilizzate per maggiore comodità
  • Autoclavabili a 121 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Provetta per microcentrifuga e provetta per PCR da 1.5 ml e 2 ml
in linea
Blu
Confezioni singole
Sterile
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Axygen™ Omogeneizzatore tissutale Axygen™ > PreSterilized, Individually Wrapped