Learn More
Gosselin™ Contenitori dritti
Per la raccolta, la conservazione e il trasporto di campioni ai laboratori. I contenitori dritti Gosselin™ sono dotati di tappo ermetico.
Marca: Gosselin™ TP35C-013
69.20 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24155" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- Shatter resistant polypropylene is specially designed for use in the food, dairy, and brewing industries
- LDPE screw caps included
- Leakproof inner lip prevents drops between threads
Specifica
Contenitore | |
Polipropilene | |
60 ml | |
White | |
Tappo a vite | |
33 mm | |
70 mm | |
Nessuno |
Sì | |
Non-sterile | |
CE, IVD, ISO 11137 | |
LDPE | |
Natural | |
Applicazioni batteriologiche | |
Tappo a vite in LDPE con bordo interno a tenuta | |
700 conf. |
Titolo del prodotto
Gosselin™ Contenitori dritti > Capacity: 60mL; Natural; With Polyethylene screw cap with a leak proof inner lip; Not graduated