Learn More
Aprifiale Azlon™
Per aprire le fiale in vetro in sicurezza smaltendo il vetro infranto senza pericolo di ferirsi. L'aprifiale Azlon™ è fornito in un'ampia gamma di dimensioni.
Marca:  Azlon AWY700
446.35 EUR valido fino al 2025-06-13
Usa il codice promo "24123" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 12732266
  • 475.00€ / pezzi 1000
Spedizione stimata: 27-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Enables safe and easy breaking of glass ampoules
  • Broken ampoule top is retained for safe disposal
  • Choice of size to suit all common glass ampoules
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Naturale
Aprifiale
HDPE
1-4 mL Ampoule
Titolo del prodotto
Aprifiale Azlon™ > Capacity: 1 to 4mL