Descrizione
For Use With: Ideal for bulk storage and transport of liquids. Suitable for food contact applications.; Color: White
- Raised graduations and translucent color allow quick visual volume assessment
- Screw cap provides secure storage
- Fitted with carrying handle for ease of transportation and firm grip
- Suitable for food contact applications per US regulations
Specifica
Specifica
Capacità (sistema imperiale) | 2.6 gal. |
Capacità (sistema metrico) | 10 L |
Colore | White |
Diametro (sistema metrico) interno collo | 49 mm |
Da utilizzare con (applicazione) | Per la conservazione o il trasporto alla rinfusa dei liquidi |
Graduazioni | Yes |
Altezza (sistema metrico) con chiusura | 380 mm |
Include | Closure, Carry Handles |
Materiale | HDPE |
Stile collo | Stretta |
Vedi altri risultati |
Documenti
Product Information
Product Information
Product information
Dimensione file: 2 MB
Product information
Dimensione file: 3 MB
Titolo del prodotto
Tanica in HDPE Azlon™ >