Learn More
Flaconi per liquido di lavaggio con collo largo Azlon™ in LDPE Codice prodotto.: 12039847
Aggiungi al carrello
Flaconi per liquido di lavaggio con collo largo Azlon™ in LDPE
Codice prodotto. 12039847
250 ml, Blu
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 ml
500 ml
1000 ml
Colore chiusura:
Assortiti
Bianco
Blu
Giallo
Rosso
Verde
Codice prodotto. 12039847
Marca: Azlon WGW234P
Edge
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Bottiglie in plastica traslucide per diverse applicazioni di campionamento e conservazione dei liquidi. Le bottiglie per liquido di lavaggio a collo ampio in LDPE Azlon™ sono dotate di tappi monopezzo in PP con codifica a colori che non si deformano durante l'uso.
Use these translucent plastic bottles for a variety of liquid storage and sampling applications. AzlonTM LDPE Wide Neck Wash Bottles come with color-coded one-piece PP closures that maintain their shape in use.
  • Flacone per liquido di lavaggio con profilo quadrato e collo largo per maggiore facilità di riempimento senza fuoriuscite
  • Dotati di tappi monopezzo in PP con codifica a colori che non si deformano durante l'uso
  • I tappi dispongono di un erogatore a getto di precisione che consente un controllo accurato
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Capacità (sistema metrico) 250 ml
Capacità (sistema imperiale) 8.45 oz.
Colore Semitrasparente
Include Chiusura in polipropilene blu
Materiale LDPE
Quantità 5/conf.
Temperature Range (Metric) Da –50 °C a 80 °C
Colore chiusura Blu
Closure Included
Autoclavabile Non autoclavabile
Graduated No
Bocca Larga
Forma Rotondo
Altezza (sistema metrico) 140 mm
Product Type Flacone per liquido di lavaggio con collo
Larghezza (sistema imperiale) 2,36in.
Altezza (sistema imperiale) 5,51in.
Materiale chiusura Polipropilene
Diametro (sistema metrico) 60 mm
Tipo di chiusura Tappo
Erogazione attraverso la chiusura
Show More Show Less
Product Information
  • Diversi produttori
    Big discounts are available on a range of popular products including chemicals, lab essentials, equipment, consumables, life science and safety products.
    Codice sconto: 24155
    Scade2025-04-30
    Offerta
    *Discount will apply to qualifying orders received by Fisher Scientific between 01/03/2025 and 31/03/2025. Promotion code must be presented at the time of order. Discount applies to the list price in effect at the time the order is received. Promotion cannot be combined with other discounts or promotions. Offer void where prohibited, licensed, or restricted by federal, state, provincial, or local laws or regulation or agency/institutional policy. Other restrictions may apply.
    Terms & Conditions Vedi dettagli sulla promozione
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Flaconi per liquido di lavaggio con collo largo Azlon™ in LDPE >