Learn More
Bottiglie per liquido di lavaggio con bordo inclinato in LDPE Azlon™
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 ml
500 ml
1000 ml
Colore chiusura:
Bianco
Rosso
Descrizione
Use these durable plastic bottles for a wide range of liquid storage, media preparation and sampling applications. AzlonTM LDPE Slope Shoulder Wash Bottles designed to fit a variety of washing needs. Closures feature precision tipped apertures, ideal for fine liquid jet dispensing.
- Slim design enables comfortable handling and enhanced ease of use
- Fitted with a choice of white or red polypropylene swivel dispensing closures
- Choice of three sizes
- Closures feature precision jet-tip aperture for fine control
Specifica
Specifica
Capacità (sistema metrico) | 1000 ml |
Capacità (sistema imperiale) | 33,81 once |
Colore | Semitrasparente |
Materiale | LDPE |
Quantità | 5/conf. |
Temperature Range (Metric) | Da –50 °C a 80 °C |
Colore chiusura | Bianco |
Closure Included | Sì |
Autoclavabile | Non autoclavabile |
Graduated | No |
Vedi altri risultati |
Documenti
Product Information
Product Information
Product information
Dimensione file: 5.2 MB
Product information
Dimensione file: 2.8 MB
Product information
Dimensione file: 3.7 MB
Product information
Dimensione file: 3 MB
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Back to the Lab Summer Semester
Save up to 94% on Teaching Lab EssentialsCodice sconto: 25721Scade: 2025-05-01
nuova offerta Save Now
Titolo del prodotto
Bottiglie per liquido di lavaggio con bordo inclinato in LDPE Azlon™ >