Learn More
Ancoretta magnetica ovale Azlon™
Ancorette adatte a diverse applicazioni di agitazione. Le ancorette di agitazione magnetiche ovali Azlon™ sono ideali per fiasche a fondo tondo.
Marca: Azlon SWN520
30.16 EUR valido fino al 2025-07-13
Usa il codice promo "24135" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- For efficient stirring
- PTFE composition
Specifica
Sì | |
10 mm | |
Magnetico | |
Ovale |
0.78 in. | |
20 mm | |
2 conf. |
Titolo del prodotto
Ancoretta magnetica ovale Azlon™ > Exterior Diameter: 10mm; Length: 20mm