Learn More
Caraffe stampate in polipropilene Azlon™ Codice prodotto.: 12623142
Spedizione stimata: 26-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Caraffe stampate in polipropilene Azlon™
Codice prodotto. 12623142
50 ml
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
5000 ml
Codice prodotto. 12623142
Marca: Azlon JPB0050P
Spedizione stimata: 26-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Con graduazioni stampate in blu scuro nitido per una migliore visibilità. Le caraffe stampate in polipropilene Azlon™ Azlon™ offrono una soluzione affidabile per misurare ed erogare liquidi in laboratorio.
Printed with pin sharp blue graduations for enhanced visibility. Azlon™ Azlon™ Polypropylene Printed Jugs provide a reliable solution for measuring and dispensing liquids in a laboratory.
  • Tapers: to form a large pouring spout
  • Constructed: from high clarity polypropylene for strength and visibility
  • Graduations: printed enhanced pin sharp blue 
  • Autoclavable: to 121°C
  • Ergonomically designed: handle with thumb grip for easy carrying and pouring
  • Suitable: for food contact applications per EU and US regulations
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Trasparente
Diametro (sistema metrico) esterno 50 mm
Diametro (sistema metrico) parte superiore 50 mm
Capacità (sistema metrico) 50 ml
Materiale PP (polipropilene)
Da utilizzare con (applicazione) Laboratori di manipolazione di sostanze chimiche
Altezza (sistema metrico) 60 mm
Quantità 5 Pk.
Temperatura (sistema metrico) operativa max °°
Tipo Caraffa
Autoclavabile
Graduated
Scale Blue Printed Scale
Titolo del prodotto
Caraffe stampate in polipropilene Azlon™ >