Learn More
Buerkle™ Becher graduati in plastica con manico blu
Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 mL
250 mL
500 ml
1000 ml
2000 mL
3000 mL
5000 mL
Descrizione
- Permanent blue ink graduations
- Translucent
- Autoclavable to 121°C
- Suitable for foodstuff
- Integral handle and spout for easy drip-free pouring
Specifica
Specifica
Colore | Transparent |
Diametro (sistema metrico) base | 160 mm |
Diametro (sistema metrico) parte superiore | 210 mm |
Capacità (sistema metrico) | 5000 mL |
Materiale | Polypropylene |
Da utilizzare con (applicazione) | Suitable for Foodstuff |
Altezza (sistema metrico) | 270 mm |
Tipo | Becher |
Autoclavabile | Autoclavable |
Graduated | Sì |
Vedi altri risultati |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Back to the Lab Summer Semester
Save up to 94% on Teaching Lab EssentialsCodice sconto: 25721Scade: 2025-05-01
nuova offerta Save Now
Titolo del prodotto
Buerkle™ Becher graduati in plastica con manico blu >