Learn More
Speirs Robertson™ Balance Platform
Ensures that vibrations common in most laboratories are effectively removed, greatly increasing instrument performance. Speirs Robertson™ Balance Platform is constructed of stainless steel with damped sorbothane for vibration reduction.
Marca:  Speirs Robertson™ AMS 30x56 FR
Encompass_Preferred
Codice prodotto. 11937047
  • dietro preventivo / Pezzo
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Unique Sorbothane isolator design removes up to 98 percent of unwanted vibrations
  • Custom Damped Sorbothane low frequency isolators built in
  • Pharma grade stainless meets stringent cleanliness requirements and is resistant to almost all forms of chemical attack
  • Sound deadened layer construction eliminates surface vibrations
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto
Speirs Robertson™ Balance Platform