Learn More
BD Salmonella and Shigella Typing Antisera
Marca:  BD 222641
Codice prodotto. 11774985
  • 392.00€ / 3mL
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
High
Salmonella O Antiserum Poly A-I Factors 1-16
Lyophilized
Salmonella
3 mL
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P330-Sciacquare la bocca.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: sodium azide
Titolo del prodotto
BD Salmonella and Shigella Typing Antisera > Salmonella O Poly A-I Factors 1-16, 19, 22-25, 34 and VI