Learn More
BD PBX Calcium Assay Kit
For homogeneous measurement of intracellular calcium changes
625.00€ - 4080.00€
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) For homogeneous measurement of intracellular calcium changes
Tipo Calcium Assay Kit
Visualizza altre specifiche
Includes: Calcium Indicator, 10X PBX Signal Enhancer
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15896279
Vedere i documenti
BD
640175
10 Preps
625.00€
1 set
15816289
Vedere i documenti
BD
640177
100 Preps
4080.00€
1 set
Descrizione
Descrizione
  • Involves one dye addition step
  • Does not require washing
  • Allows easy implementation in highthroughput environment
  • Probenecid, a standard inhibitor of nonspecific anion transport, is not required for dye-loading
  • Can improve retention of the dye in cells
Specifica
Specifica
For homogeneous measurement of intracellular calcium changes
Calcium Assay Kit
Documenti
Product Certifications
Research use only
Titolo del prodotto
BD PBX Calcium Assay Kit