Learn More
Fisherbrand™ Erogatore per flacone Beatus
Erogatore per flaconi Fisherbrand™ Beatus per erogazioni affidabili ed efficienti, con valvola di ricircolo per reindirizzare il liquido nel flacone e garantire erogazioni prive di bolle senza alcuna perdita di reagente.
Marca: Fisherbrand™ BEAT5.0
Descrizione
- Con valvola di ricircolo
- Erogatore regolabile per semplificare l'erogazione in qualsiasi condizione del laboratorio
- Manopola di regolazione del volume appositamente progettata, con rotazione di 180° per impostare il volume in modo semplice e agevole
- Adattatore appositamente progettato, con rotazione di 360° per offrire la massima flessibilità
- Collettore valvola in PTFE senza molla, per garantire un'elevata compatibilità chimica ed evitare inceppamenti della valvola
- Pistone in PTFE con O-ring in EPT per garantire un'elevata compatibilità chimica e un movimento scorrevole e fluido del pistone
- Adattatori compatibili con la maggior parte dei flaconi per reagenti da laboratorio
- Strumento di calibrazione, per ricalibrazioni comode e rapide in laboratorio
Specifiche:
- Pistone: PTFE ed ETP
- Alloggiamento valvola: PFA
- Alloggiamento valvola di ricircolo: PFA
- Gruppo valvola: vetro borosilicato e sede
- Gruppo di scarico: PTFE
- Tubo di erogazione e di ingresso: FEP
- Compatibilità: tutti i reagenti tranne HF
Specifica
0.6% (+/-0.030) | |
A 121 °C, 15 psi per 10-15 min. | |
Vetro borosilicato | |
0.1 ml |
Dispenser | |
Standard ISO 8655 | |
Da 0.5 a 5 ml | |
BEAT-5 |
Videos
-
Talking Points - Fisherbrand Bottle Top Dispensers
Instruction manual accumet AE6
Dimensione file: 4.9 MB
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Erogatore per flacone Beatus > Increment: 0.1mL; Volume: 0.5 - 5mL