Learn More
Fisherbrand™ Erogatore per flacone Beatus
Erogatore per flaconi Fisherbrand™ Beatus per erogazioni affidabili ed efficienti, con valvola di ricircolo per reindirizzare il liquido nel flacone e garantire erogazioni prive di bolle senza alcuna perdita di reagente.
209.00€ - 692.00€
Spezifikation
Product Type | Dispenser |
---|---|
Autoclavabile | A 121 °C, 15 psi per 10-15 min. |
Certificazione/Conformità | Standard ISO 8655 |
Materiale | Vetro borosilicato |
Produktcode | Marke | Modello | Volume (sistema metrico) | Accuracy | Incrementi | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modello | Volume (sistema metrico) | Accuracy | Incrementi | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15518901
|
Fisherbrand™
BEAT2.5 |
BEAT-2.5 | Da 0.25 a 2.5 ml | 0.6% (+/-0.015) | 0.05 ml |
209.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15538901
|
Fisherbrand™
BEAT5.0 |
BEAT-5 | Da 0.5 a 5 ml | 0.6% (+/-0.030) | 0.1 ml |
209.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15528901
|
Fisherbrand™
BEAT30 |
BEAT-30 | Da 2,5 a 30 ml | 0,6% (+/-0,180) | 0,5 ml |
576.16€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||
15548901
|
Fisherbrand™
BEAT60 |
BEAT-60 | Da 5 a 60 ml | 0.6% (+/-0.0360) | 1.0 ml |
502.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15598891
|
Fisherbrand™
BEAT10 |
BEAT-10 | Da 1 a 10 ml | 0.6% (+/-0.060) | 0.2 ml |
482.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||
15508901
|
Fisherbrand™
BEAT100 |
BEAT-100 | Da 10 a 100 ml | 0.6% (+/-0.600) | 2.0 ml |
692.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||
Beschreibung
- Con valvola di ricircolo
- Erogatore regolabile per semplificare l'erogazione in qualsiasi condizione del laboratorio
- Manopola di regolazione del volume appositamente progettata, con rotazione di 180° per impostare il volume in modo semplice e agevole
- Adattatore appositamente progettato, con rotazione di 360° per offrire la massima flessibilità
- Collettore valvola in PTFE senza molla, per garantire un'elevata compatibilità chimica ed evitare inceppamenti della valvola
- Pistone in PTFE con O-ring in EPT per garantire un'elevata compatibilità chimica e un movimento scorrevole e fluido del pistone
- Adattatori compatibili con la maggior parte dei flaconi per reagenti da laboratorio
- Strumento di calibrazione, per ricalibrazioni comode e rapide in laboratorio
Specifiche:
- Pistone: PTFE ed ETP
- Alloggiamento valvola: PFA
- Alloggiamento valvola di ricircolo: PFA
- Gruppo valvola: vetro borosilicato e sede
- Gruppo di scarico: PTFE
- Tubo di erogazione e di ingresso: FEP
- Compatibilità: tutti i reagenti tranne HF
Spezifikation
Dispenser | |
A 121 °C, 15 psi per 10-15 min. | |
Standard ISO 8655 | |
Vetro borosilicato |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Fisherbrand™ Erogatore per flacone Beatus