Learn More
Bel-Art™ Sistema di apertura fialette SP Scienceware™ Break-Safe™
Per l'apertura di ampolle in modo semplice e sicuro. Il dispositivo per l'apertura di ampolle Bel Art™ SP Scienceware™ Break-Safe™ consente l'apertura con una sola mano di un massimo di 3 ampolle alla volta.
Marca: Bel-Art™ F38952-0000
65.87 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24138" per avere il tuo prezzo promozionale.
Description
Open ampules easily and safely. Bel Art™ SP Scienceware™ Break-Safe™ Ampule Opener allows one handed opening of up to 3 ampules at a time.
- Premendo sul coperchio, i colli delle ampolle vengono spezzati con precisione
- I bordi taglienti rimangono all'interno del dispositivo, lontano dalle dita
- Comprende 4 inserti che consentono l'apertura di ampolle da 1 ml, 2 ml, 5 ml e 10 ml
- Il materiale trasparente consente di osservare le ampolle in qualsiasi momento
- Realizzazione in plastica di copoliestere per un'ottima resistenza chimica
Specifications
Trasparente | |
8.25 cm | |
9.52 cm | |
7.62 cm | |
3.75 x 3 x 3.25 pollici (9.52 x 7.62 x 8.25 cm) | |
4 inserti per consentire l'apertura di ampolle da 1, 2, 5 e 10 ml |
Dispositivo di apertura ampolle | |
3.25 in. | |
3.75 in. | |
3 in. | |
Plastica copoliestere | |
Design a scatola per l'apertura manuale di fino a 3 ampolle contemporaneamente, il materiale trasparente assicura una vista completa in ogni momento |
Product Suggestions
Customers who viewed this item also viewed.
Videos
-
Bel-Art BreakSafe ampoule opener
Special Offers
-
Diversi produttori
Price-Shattering Deals on Lab Glassware
Stock up on lab beakers, flasks and more before these deals disappear.Codice sconto: 24123Scade: 2025-06-14
nuova offerta Save Now
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.