Learn More
Bel Art™ Camere di essiccazione Dry-Keeper™ SP Scienceware™
I resistenti essiccatori ad armadio in PVC trasparente presentano rilievi in ABS nero e ripiani mobili per la regolazione della configurazione dello spazio di stoccaggio in un luogo asciutto di materiali sensibili all'umidità
1485.00€ - 3290.46€
Specifica
Materiale | Methyl Methacrylate |
---|---|
Product Type | Desiccator |
Door Style | Hinged and gasketed |
Da utilizzare con (applicazione) | Adjusting dry storage space configuration for moisture-sensitive materials, can be used with Scienceware™ desiccant cartridges, canisters or similar desiccant |
Volume (sistema imperiale) | 2 cu. ft. |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Stile dell'armadietto | N. di ripiani | Capacità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Stile dell'armadietto | N. di ripiani | Capacità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
17823578
|
Bel Art™
H42058-0003 |
Clear | Horizontal | 2 Adjustable | 87 Cans |
3290.46€
Pezzo |
Spedizione stimata: 26-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
10721394
|
Bel Art™
H42058-0001 |
Semitrasparente | Orizzontale | 2 ripiani perforati regolabili | 78 contenitori |
2145.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
10155043
|
Bel Art™
H42056-0001 |
Semitrasparente | Verticale | 3 ripiani perforati regolabili | 70 contenitori | N/A | N/A | N/A | |||||
Descrizione
- Ampio volume interno di 2 piedi cubi
- I ripiani regolabili, rimovibili e perforati favoriscono la completa circolazione dell'aria; ripiani e guide aggiuntivi sono venduti separatamente
- Igrometro di grandi dimensioni con quadrante interno per la facile visualizzazione della percentuale dell'umidità relativa
- Lo sportello con guarnizione si chiude con due fermi per una tenuta perfetta
- Gli armadi standard includono il vassoio per l'essiccante (essiccante venduto separatamente)
Armadi orizzontali
- Due ripiani inclusi
- Le guide per i ripiani possono essere riposizionate su una qualsiasi delle otto staffe posizionate a intervalli di 1.1 pollici (28 mm)
- Misure dell'interno dell'apertura 17.75 x 9 pollici (45 x 23 cm)
Armadi verticali
- Tre ripiani inclusi
- Le guide per i ripiani possono essere riposizionate su una qualsiasi delle 15 staffe posizionate a intervalli di 1.1 pollici (28 mm)
- Misure dell'interno dell'apertura 10 x 17 pollici (25 x 43 cm)
Essiccatori automatici
- Il sistema di deumidificazione elettronica da 120VCA mantiene i livelli di umidità relativa tra il 30 e il 40%†; mantiene l'aria secca in circolo nell'armadio
- Essiccante permanente all'interno dell'unità di controllo
- La spia rossa indica che è attiva la fase di assorbimento di 4.5 ore; la spia verde indica che è attiva la fase di rigenerazione dell'essiccante di 0.5 ore
†I livelli di percentuale dell’umidità relativa interna all'armadio possono variare a seconda della temperatura dell’ambiente, dell'umidità relativa della stanza e delle condizioni di utilizzo.
Specifica
Methyl Methacrylate | |
Hinged and gasketed | |
2 cu. ft. |
Desiccator | |
Adjusting dry storage space configuration for moisture-sensitive materials, can be used with Scienceware™ desiccant cartridges, canisters or similar desiccant |