Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Economy Dippers
For convenient sampling from tanks, vats, streams, ponds, lakes
82.50€
Specifica
Materiale | HDPE |
---|---|
Autoclavabile | Autoclavable |
Capacità (sistema imperiale) | 16 oz. |
Capacità (sistema metrico) | 500 mL |
Da utilizzare con (applicazione) | For sampling from tanks, ponds, lakes |
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
16669343
|
Bel-Art™
F36784-0016 |
Dipper |
82.50€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Descrizione
- Lightweight and portable
- Thread on 500mL (16 oz.) polypropylene cup can be exchanged to reduce cross contamination
- Two pouring spouts on cup allow left or right pouring
- High-density polyethylene plastic handles are strong honeycomb tubes without inserts and are ribbed for sure grip
- Handle end has a hook for hanging storage
Specifica
HDPE | |
16 oz. | |
For sampling from tanks, ponds, lakes |
Autoclavable | |
500 mL |
Titolo del prodotto
Bel-Art™ SP Scienceware™ Economy Dippers