Learn More
Bel-Art™ Penna Glascribe™ SP Scienceware™
Marca in modo permanente vetreria da laboratorio, ceramica e plastica
Marca: Bel-Art™ H44150-0000
Descrizione
- La punta in carburo di tungsteno (durezza Mohs = 9) incide facilmente segni identificativi sui prodotti da laboratorio
- La punta retrattile funziona con un pulsante
- Si aggancia a una tasca, pronta per l'uso
Specifica
Retrattile | |
Nero | |
Clip da tasca | |
Confezioni singole |
Penna Glascribe™ | |
Carburo di tungsteno | |
Marca in modo permanente vetreria da laboratorio, ceramica e plastica |
Titolo del prodotto
Bel-Art™ Penna Glascribe™ SP Scienceware™ > Tungsten carbide tip