Learn More
Fisherbrand™ Labeled Wash Bottles
Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
500 mL
Da utilizzare con (applicazione):
Acetone
Isopropanol
Water
Description
Includes
Le spruzzette con etichetta di sicurezza comprendono codici e simboli del Dipartimento dei Trasporti (DOT, Department of Transportation) e della National Fire Protection Association (NFPA), del Servizio di documentazione chimica (CAS, Chemmical Abstract Service), simboli delle attrezzature protettive e informazioni sugli organi bersaglio.
- Easy-to-read printed bottles
- Wide mouth 53 mm (2 in.) bottle for easy refilling
- Translucent, LDPE solvent-resistant
- Sodium Hypochlorite is white LDPE for light-protection between 230 and 450 nm
- Toluene is red LDPE bottle
- Polypropylene closure with leakproof design
- Bottles can be purchased separately or in variety packs that include water, acetone, methanol, isopropanol, toluene and ethanol
Compliance
Conformità ai requisiti OSHA specificati in Hazard Communication Standard 29 CFR 1910.1200
Specifications
Specifications
Capacità | 16 oz., 500 mL |
Capacità (sistema metrico) | 500 mL |
Capacità (sistema imperiale) | 16 oz. |
Colore | Natural |
Da utilizzare con (applicazione) | Isopropanol |
Materiale | LDPE, Polyethylene |
Sterilità | Non-sterile |
Colore chiusura | Yellow |
Closure Included | Yes |
Autoclavabile | Not Autoclavable |
Show More |
Product Suggestions
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Fisherbrand™ Labeled Wash Bottles >
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction