Learn More
Bel-Art™ Pipettatori SP Scienceware™ Pipette Pump™
Per pipettaggi sicuri, accurati e senza problemi. I pipettatori Bel Art™ SP Scienceware™ Pipette Pump™ vantano un facile funzionamento con una sola mano.
Marca: Bel-Art™ F37898-0000
26.88 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24138" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Provides safe, accurate and trouble-free pipetting. Bel Art™ Pipette Pump™ Pipetters utilize an easy-to-use one-handed operation.
- Pipettes fit smoothly into its flexible tapered chuck
- Thumbwheel on side is rotated for precision aspirating or dispensing
- Plunger may be pressed for quick emptying
- Resistant to acids and alkalis
- Disassemble all parts for cleaning and before autoclaving at 121ºC (250ºF) for 20 minutes; chuck should not be autoclaved
- Replacement Silicone Rubber Chuck and Washers are available
Specifica
No | |
Verde | |
Pipette | |
Polypropylene | |
1 | |
Pipettatore | |
Pipette |
Autoclavable | |
Reusable | |
Ergonomic | |
Pipette Pump Pipettors | |
Non-sterile | |
10 ml | |
Acidi e alcali |
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Back to the Lab Summer Semester
Save up to 94% on Teaching Lab EssentialsCodice sconto: 25721Scade: 2025-05-01
nuova offerta Save Now